Läs mer
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, 98%
Produktkod. 15488058
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488058 100 g 100g
15478058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61502.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114435-02-8 | C3H3FO3 | 106.052 g/mol
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-on används som en elektrolyttillsats i litiumjonbatterier. Det möjliggör också bildandet av ett tunt, jämnt och stabilt passivt mellanfasskikt för fast elektrolyt (SEI), vilket ökar cyklingseffektiviteten och urladdningskapaciteten hos det sekundära batteriet. Vidare används det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one används som elektrolyttillsats i litiumjonbatterier. Det möjliggör också bildandet av ett tunt, jämnt och stabilt passivt mellanfasskikt för fast elektrolyt (SEI), vilket ökar cyklingseffektiviteten och urladdningskapaciteten hos det sekundära batteriet. Vidare används det som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114435-02-8
Molekylformel C3H3FO3
Molekylvikt (g/mol) 106.052
MDL-nummer MFCD06247543
InChI-nyckel SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoroethylene carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-fluoro, fluoro ethylene carbonate, 4-fluoro-1,3-dioxalan-2-one, 4-fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane, 4-fluoro-ethylene carbonate, 4-fluoro-ethylene carboante, ksc219e1h, fec, lithium ion battery grade
PubChem CID 2769656
IUPAC-namn 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-on
LEDER C1C(OC(=O)O1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Smältpunkt 18°C to 23°C
Färg Färglös
Kokpunkt 212°C
Flampunkt >102°C (216°F)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 106.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.