Läs mer
4-Fluoro-1,3-phenylenediamine, 95%
Produktkod. 15438028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438028 1 g 1g
15448028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61476.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6264-67-1 | C6H7FN2 | 126.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6264-67-1
Molekylformel C6H7FN2
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00077494
InChI-nyckel QNDFYLBDUWCFJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80435
IUPAC-namn 4-fluorobenzene-1,3-diamine
LEDER NC1=CC=C(F)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-1,3-phenylenediamine
Smältpunkt 34°C to 37°C
Färg Svart
Kokpunkt 152°C to 153°C
Flampunkt 105°C (221°F)
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-diaminofluorobenzene, 4-fluoro-1,3-benzenediamine, 4-fluoro-1,3-phenylenediamine, 1,3-diamino-4-fluorobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-fluoro, 4-fluoro-1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine,4-fluoro, pubchem2538, acmc-209n6n, ksc615i4l
Formel vikt 126.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.