Läs mer
4-Fluoro-1-indanone, 97%
Produktkod. 15455638
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455638 1 g 1g
15465638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-99-0 | C9H7FO | 150.152 g/mol
Det används inom medicin och som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används inom medicin och som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt
i alkohol och kloroform
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 699-99-0
Molekylformel C9H7FO
Molekylvikt (g/mol) 150.152
MDL-nummer MFCD00797829
InChI-nyckel HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 12174986
IUPAC-namn 4-fluor-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-1-indanone
Smältpunkt 72°C to 76°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and chloroform
Formel vikt 150.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.