Läs mer
4-Fluoro-1-naftalenol, TRC
Produktkod. 30395796
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30395796 100 mg
1 options
Produktkod. 30395796 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595270100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-1-naphthalenol
CAS 315-53-7
Molekylformel C10H7FO
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Fluoro-4-hydroxynaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthalenol, 4-Fluoro-1-naphthol.
InChI formel InChI=1S/C10H7FO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
LEDER Oc1ccc(F)c2ccccc12
Molekylvikt (g/mol) 162.16