Läs mer
4-Fluor-1-naftosyra, 97 %
Produktkod. 11412808
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412808 5 g 5g
11402808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16778.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 573-03-5 | C11H7FO2 | 190,173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-03-5
Molekylformel C11H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 190.173
MDL-nummer MFCD00004011
InChI-nyckel DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalene carboxylic acid, 4-fluoro-naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-1atch, maybridge3_003028, ksc270s4j, 1-carboxy-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 68448
IUPAC-namn 4-fluornaftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-1-naphthoic acid
Smältpunkt 223 °C till 226 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2257292
Formel vikt 190.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.