Läs mer
4-Fluoro-1-naftosyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-1-naphthoic Acid |
| CAS | 573-03-5 |
| Molekylformel | C11H7O2F |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 10831, 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-fluoronaftalen-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.17 |
| Formel vikt | 190.043 |