missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Fluoro-1H-indazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-1H-indazole |
| CAS | 341-23-1 |
| Molekylformel | C7H5FN2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | Fc1cccc2[nH]ncc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.13 |
| Formel vikt | 136.0437 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?