Läs mer
4-Fluoro-2,3-dimethylaniline, 97%
Produktkod. 15404157
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404157 250 mg 250mg
11315175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31560.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1737-68-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-fluor-2,3-dimetylanilin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Fluoro-2,3-dimetylanilin används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1737-68-4
Molekylformel C8H10FN
Molekylvikt (g/mol) 139.173
MDL-nummer MFCD04972870
InChI-nyckel LKMJLYCMLAPNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-fluoro-1,2-dimethylbenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl aniline, 2,3-dimethyl-4-fluoroaniline, 4-fluoro-o-xylidine, benzenamine, 4-fluoro-2,3-dimethyl, 4-fluoro-2,3-dimethyl-phenylamine, p-fluordimethylanilin, intermediates-zcf02293, 4-fluoranyl-2,3-dimethyl-aniline, 4-fluoro-2,3-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 17770833
IUPAC-namn 4-fluor-2,3-dimetylanilin
LEDER CC1=C(C=CC(=C1C)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2,3-dimethylaniline
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 139.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.