Läs mer
4-fluor-2,6-dimetylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451517 1 g 1g
11461517 5 g 5g
11471517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24965.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 392-70-1 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-fluor-2,6-dimetylanilin används som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Fluoro-2,6-dimetylanilin används som mellanprodukt
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-70-1
Molekylformel C8H10FN
Molekylvikt (g/mol) 139.173
MDL-nummer MFCD03792669
InChI-nyckel MPNDLCBMLBACDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2,6-dimethylphenylamine, 2,6-dimethyl-4-fluoroaniline, acmc-20amil, pubchem4426, 4-fluoro-2,6-dimethyl-aniline, 4-fluoranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,4-fluoro-2,6-dimethyl
PubChem CID 1403908
IUPAC-namn 4-fluor-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N)C)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.5345
Formel vikt 139.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.