Läs mer
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetofenon, 98 %
Produktkod. 11408676
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408676 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11408676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16030.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4 '-Fluoro-2 '-hydroxyacetophenone
CAS 1481-27-2
Smältpunkt 29 °C till 34 °C
Kokpunkt 65 °C (2 mmHg)
Flampunkt 98 °C
Molekylformel C8H7FO2
MDL-nummer MFCD00143203
Kvantitet 100 g
Beilstein 2249799
Synonym 4 '-fluoro-2 '-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl
InChI-nyckel HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
IUPAC-namn 1-(4-fluor-2-hydroxifenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 154.14
PubChem CID 2737326
Formel vikt 154.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.