Läs mer
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2 |
| Formel vikt | 142.043 |