Läs mer
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic Acid |
| CAS | 1061223-45-7 |
| Molekylformel | C7H8BFO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | B-[4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BFO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10-12H,4H2 |
| LEDER | OCC1=C(B(O)O)C=CC(F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.95 |
| Formel vikt | 170.0551 |