Läs mer
4-Fluoro-2-jodonanilin, 96 %
Produktkod. 11461060
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461060 25 g 25g
11451060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25499.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 61272-76-2 | C6H5FIN | 237,02 g/mol
4-Fluoro-2-jodoanilin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Fluoro-2-jodoanilin används som en organisk kemisk syntesintermediär
.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61272-76-2
Molekylformel C6H5FIN
Molekylvikt (g/mol) 237.02
MDL-nummer MFCD00042584
InChI-nyckel SETOTRGVPANENO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-indoaniline, 4-fluoro-2-iodoanline, 4-fluoro-2-iodo-aniline, 4-fluoro-2-iodophenylamine, 4-fluoro-2-iodo-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-iodo, zlchem 368, pubchem3413, 2-iodo-4-fluoro-aniline
PubChem CID 2778283
IUPAC-namn 4-fluoro-2-jodoanilin
LEDER NC1=C(I)C=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-iodoaniline
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 237.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.