Läs mer
4-fluoro-2-jodonanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-2-iodoaniline |
| CAS | 61272-76-2 |
| Molekylformel | C6H5FIN |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(F)cc1I |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.01 |
| Formel vikt | 236.9451 |