Läs mer
4-fluor-2-jodbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441828
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441828 1 g 1g
15461828 250 mg 250mg
15451828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55531.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56096-89-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56096-89-0
Molekylformel C7H4FIO2
Molekylvikt (g/mol) 266.01
MDL-nummer MFCD04108278
InChI-nyckel DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-iodo-benzoic acid, 2-iodo-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-iodobenzoicacid, benzoic acid, 4-fluoro-2-iodo, benzoic acid, 4-fluoroiodo, pubchem1389, acmc-1atr7, ksc494a9j, benzoic acid,4-fluoro-2-iodo, buttpark 83\07-33
PubChem CID 12520164
IUPAC-namn 4-fluor-2-jodbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)I)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Smältpunkt 143°C to 147°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 266.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.