Läs mer
4'-Fluoro-2'-metoxyacetofenon, 97 %
Produktkod. 11392307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392307 5 g 5g
11382307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09862.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 51788-80-8 | C9H9FO2 | 168,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51788-80-8
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.167
MDL-nummer MFCD00061143
InChI-nyckel YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-methoxyacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2'-methoxy-4'-fluoroacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-methoxybenzene, 2-methoxy-4-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone,, pubchem13459
PubChem CID 142887
IUPAC-namn 1-(4-fluor-2-metoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 51 °C till 53 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2251986
Formel vikt 168.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.