Läs mer
4-fluor-2-metoxibensylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356899 1 g 1g
11366899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26796.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870563-60-3 | C8H10FNO | 155.17 g/mol
Som farmaceutisk mellanprodukt. Som en metabolit av Capsaicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Som farmaceutisk mellanprodukt. Som en metabolit av Capsaicin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Notes
luftkänslig och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870563-60-3
Molekylformel C8H10FNO
Molekylvikt (g/mol) 155.17
MDL-nummer MFCD04116361
InChI-nyckel OUYQGZMPYJPPER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, 4-fluoro-2-methoxybenzylamine, 2-methoxy-4-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-2-methoxy, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, 4-fluoro-2-methoxy-benzylamine
PubChem CID 17750694
IUPAC-namn (4-fluor-2-metoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=C(CN)C=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 155.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.