Läs mer
4-fluor-2-metoxipyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15512313 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15512313 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15512313 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450010010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methoxypyridine
CAS 96530-81-3
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H6FNO
MDL-nummer MFCD09835267
Kvantitet 1 g
Synonym pyridine, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methoxy-pyridine, 4-fluoro 2-methoxy pyridine, 2-methoxy-4-fluoropyridine, fluoromethoxypyridine, pubchem6596, acmc-209v4d, 4-fluoranyl-2-methoxy-pyridine, 3,3'-methylenebis 5-methyloxazolidine, pyridine, 4-fluoro-2-methoxy-9ci
InChI-nyckel RGWFJFBUHTUVMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=NC=CC(F)=C1
IUPAC-namn 4-fluor-2-metoxipyridin
Molekylvikt (g/mol) 127.12
PubChem CID 338458
Formel vikt 127.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-2-methoxypyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.