Läs mer
4-Fluoro-2-metylanilin, 97 %
Produktkod. 11484693
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484693 25 g 25g
11474693 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11609.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 452-71-1 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-71-1
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.15
MDL-nummer MFCD00007832
InChI-nyckel KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
PubChem CID 67982
IUPAC-namn 4-fluor-2-metylanilin
LEDER CC1=CC(F)=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylaniline
Densitet 1.124
Kokpunkt 90 °C till 92 °C (16 mmHg)
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1931798
Formel vikt 125.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.