Läs mer
4-Fluoro-2-metylbensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11441127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441127 1 g 1g
11451127 5 g 5g
11461127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24117.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139911-29-8 | C7H8BFO2 | 153,947 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139911-29-8
Molekylformel C7H8BFO2
Molekylvikt (g/mol) 153.947
MDL-nummer MFCD02093072
InChI-nyckel IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
IUPAC-namn (4-fluor-2-metylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 199°C to 201°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.