Läs mer
4-Fluor-2-metylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11348886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348886 5 g 5g
11338886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19517.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 7079-48-3 | C7H6ClFO2S | 208,631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7079-48-3
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.631
MDL-nummer MFCD03094390
InChI-nyckel XLPGWKNCWMFHOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 4-fluoro-2-methylphenyl sulfone, pubchem11719, ablock ab-12-8862, 4-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonylchloride, benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2778602
IUPAC-namn 4-fluor-2-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.433
Kokpunkt 245 °C till 246 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 6720115
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 208.64
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.