Läs mer
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11995771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11995771 1 g 1g
11905781 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11995771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7079-48-3 | Molecular Formula: C7H6ClFO2S | Molecular Weight: 208.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7079-48-3
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.64
InChI-nyckel XLPGWKNCWMFHOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 4-fluoro-2-methylphenyl sulfone, pubchem11719, ablock ab-12-8862, 4-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonylchloride, benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2778602
IUPAC-namn 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 150°C to 152°C (92.0 Torr)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.