Läs mer
4-Fluoro-2-methylbenzonitrile, 97%
Produktkod. 11302539
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302539 5 g 5g
11312539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26641.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147754-12-9 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Som organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt. I kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Som organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt. I kemisk syntes.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147754-12-9
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.141
MDL-nummer MFCD03095106
InChI-nyckel BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methyl, 2-cyano-5-fluorotoluene, 4-fluoro-2-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1554, intermediates-zcf02129, methyl 4-fluorobenzonitrile, 4-fuoro-2-methylbenzonitrile, ksc174s6l
PubChem CID 3826055
IUPAC-namn 4-fluor-2-metylbensonitril
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 135.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.