Läs mer
4-fluor-2-metylbensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10480694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10480694 1 g Glasflaska 1g
10153144 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10480694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399930010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 147754-12-9
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD03095106
InChI-nyckel BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methyl, 2-cyano-5-fluorotoluene, 4-fluoro-2-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1554, intermediates-zcf02129, methyl 4-fluorobenzonitrile, 4-fuoro-2-methylbenzonitrile, ksc174s6l
PubChem CID 3826055
IUPAC-namn 4-fluor-2-metylbensonitril
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70.0°C to 74.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H3(CH3)CN
Kvantitet 1 g
Formel vikt 135.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.