Läs mer
4-fluor-2-metylbensylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445087 5 g 5g
15435087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32364.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80141-91-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80141-91-9
Molekylformel C8H9FO
Molekylvikt (g/mol) 140.157
MDL-nummer MFCD03701058
InChI-nyckel YSULUXOLTMBSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylphenyl methanol, 4-fluoro-2-methylbenzyl alcohol, 4-fluoro-2-methylbenzylalcohol, rarechem al bd 0506, 4-fluoro-2-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methyl-phenyl-methanol, 4-fluoro-2-methylphenyl methan-1-ol, 4'-fluoro-2-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 3872017
IUPAC-namn (4-fluor-2-metylfenyl)metanol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.