Läs mer
4-fluor-2-metylfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438676
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438676 5 g 5g
11448676 25 g 25g
11458676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16032.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-72-2 | C7H7FO | 126.13 g/mol
4-Fluoro-2-metylfenol är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Fluoro-2-methylphenol är en viktig råvara och
intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-72-2
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00075088
InChI-nyckel GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
PubChem CID 136295
IUPAC-namn 4-fluor-2-metylfenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylphenol
Smältpunkt 32°C to 36°C
Kokpunkt 87°C (14 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.5165
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2041490
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 126.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.