Läs mer
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10003393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10003393 25 g Glass bottle 25g
10611663 1 g Glass bottle 1g
10782833 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10003393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367940250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 139911-29-8
MDL-nummer MFCD02093072
InChI-nyckel IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
IUPAC-namn (4-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 194°C to 196°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H8BFO2
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 153.95
Formel vikt 153.95
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.