Läs mer
4-Fluoro-2-metylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30405173
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30405173 100 mg
1 options
Produktkod. 30405173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF596520100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS 139911-29-8
Molekylformel C7 H8 B F O2
Kvantitet 100 mg
Synonym B-(4-Fluoro-2-methylphenyl)boronic Acid, (2-Methyl-4-fluorophenyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
LEDER Cc1cc(F)ccc1B(O)O
IUPAC-namn (4-fluoro-2-metylfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 153.947
Formel vikt 154.06