Läs mer
4-fluor-2-metylfenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421696
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421696 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15421696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54865.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 30897-90-6 | C7H6BrFMg | 213,33 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel,
jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i 0,5 M i tetrahydrofuran
.
Anteckningar
Förvaras vid 4 °C. Luft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-90-6
Molekylformel C7H6BrFMg
MDL-nummer MFCD01311469
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium, swsqupddggyhlr-uhfffaoysa-m, 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methyl-phenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Löslig vid 0,5 M i tetrahydrofuran.
InChI-nyckel SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=CC(F)=CC=C1[Mg]Br
IUPAC-namn magnesium;1-fluoro-3-metylbensen-4-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778803
Formel vikt 213.33
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.