Läs mer
4-Fluoro-2-methylpyridine, 96%
Produktkod. 15461409
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461409 250 mg 250mg
15441409 1 g 1g
15451409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64284.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-16-5 | C6H6FN | 111.119 g/mol
Det används i samband med och begränsningar avα skalan av vätebindningsgivares surheter i lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i samband med och begränsningar avα skalan av vätebindningsgivares surheter i lösningsmedel.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Lagra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-16-5
Molekylformel C6H6FN
Molekylvikt (g/mol) 111.119
MDL-nummer MFCD04114145
InChI-nyckel LEJYGRVERQVBLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-picoline, 4-fluoro-2-methyl-pyridine, pubchem21038, pyridine,4-fluoro-2-methyl, 4-fluoranyl-2-methyl-pyridine
PubChem CID 2762819
IUPAC-namn 4-fluor-2-metylpyridin
LEDER CC1=NC=CC(=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-methylpyridine
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 128°C to 132°C
Brytningsindex 1.4715
Kvantitet 250 mg
Beilstein 107087
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 111.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.