Läs mer
4-Fluoro-2-nitroanilin, 98 %
Produktkod. 11364729
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364729 50 g 50g
11433454 100 g 100g
11443454 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10685.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156,12 g/mol
4-fluor-2-nitroanilin används som ett reagens vid framställning av 4-fluoro-o-fenylendiamin, 4-fluoro-N-etyl-2-nitroanilin och N-(4-fluor-2-nitrofenyl)-beta-alanin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. Den fungerar som monodendat O-bunden ligand som används i koordinationskemin för att bilda komplex med koppar(II), nickel(II) och kobolt(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-fluor-2-nitroanilin används som reagens vid framställning av 4-fluoro-o-fenylendiamin, 4-fluoro-N-etyl-2-nitroanilin och N-(4-fluor-2-nitrofenyl)-beta-alanin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. Den fungerar som monodendat O-bunden ligand som används i koordinationskemin för att bilda komplex med koppar(II), nickel(II) och kobolt(II).
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 364-78-3
Molekylformel C6H5FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 156.12
MDL-nummer MFCD00007830
InChI-nyckel PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
IUPAC-namn 4-fluoro-2-nitroanilin
LEDER NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-nitroaniline
Smältpunkt 90°C to 94°C
Flampunkt 89°C (192°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2210197
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 156.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.