Läs mer
4-Fluoro-2-nitroanisol, 98 %
Produktkod. 15487608
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487608 5 g 5g
15497608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61110.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 445-83-0 | C7H6FNO3 | 171,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-83-0
Molekylformel C7H6FNO3
Molekylvikt (g/mol) 171.13
MDL-nummer MFCD00013375
InChI-nyckel FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
PubChem CID 565656
IUPAC-namn 4-fluor-l-metoxi-2-nitrobensen
LEDER COC1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-nitroanisole
Smältpunkt 62°C to 64°C
Färg Brun-Gul
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.