Läs mer
4-Fluoro-2-nitrobensenboronsyra pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466976
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466976 1 g 1g
15476976 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62059.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 1288978-82-4 | Molekylformel: C12H15BFNO4 | Molekylvikt: 267,06 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1288978-82-4
Molekylformel C12H15BFNO4
Molekylvikt (g/mol) 267.06
MDL-nummer MFCD16996295
InChI-nyckel UEMDKWBOUAQJJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71744276
IUPAC-namn 2-(4-fluor-2-nitrofenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Synonym 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
Formel vikt 267.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.