Läs mer
4-Fluoro-2-nitrophenol, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10309410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10309410 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10309410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-nitrophenol
CAS 394-33-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74°C to 77°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4FNO3
Linjär formel FC6H3(NO2)OH
MDL-nummer MFCD00042528
Kvantitet 5 g
Synonym 2-nitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2-nitro, phenol,2-nitro,4-fluoro, 4-fluoro-2-nitro-phenol, 4-fluoronitrophenol, pubchem1503, acmc-1ah4y, ksc493s6p, 5-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 4-fluoro-2-nitrophenol
InChI-nyckel ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])O
IUPAC-namn 4-fluoro-2-nitrophenol
Molekylvikt (g/mol) 157.1
PubChem CID 136236
Formel vikt 157.1
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder