Läs mer
4-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15720799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15720799 25 g Glass bottle 25g
10001090 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15720799 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119520250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-10-6
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.13
MDL-nummer MFCD00007200
InChI-nyckel SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
PubChem CID 67965
IUPAC-namn 4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 27°C
Färg Amber to Yellow
Kokpunkt 138°C to 139°C (83.0 mmHg)
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H3(NO2)F
Brytningsindex 1.5218 to 1.5238
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, I, 161
Formel vikt 155.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid