Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15467197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467197 1 g 1g
15477197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34260.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1323966-32-0
Molekylformel C8H3F4NO
Molekylvikt (g/mol) 205.112
MDL-nummer MFCD19687191
InChI-nyckel HGQQVVYULDWWOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzonitril
PubChem CID 66523629
IUPAC-namn 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 205.11
Procent renhet 97%