Läs mer
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11488937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488937 1 g 1g
11498937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20558.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 208173-21-1
Molekylformel C9H6F4O
Molekylvikt (g/mol) 206.14
MDL-nummer MFCD00061251
InChI-nyckel WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 2737535
IUPAC-namn 1-[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 1 g
Beilstein 7637196
Formel vikt 206.14
Procent renhet 97%