Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11488926
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488926 10 g 10g
11478926 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17067.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-39-5
Molekylformel C7H5F4N
Molekylvikt (g/mol) 179.12
MDL-nummer MFCD00007831
InChI-nyckel LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67853
IUPAC-namn 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
LEDER NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Densitet 1.38
Kokpunkt 70°C to 71°C (18 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2098758
Synonym 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl
Formel vikt 179.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.