Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline |
| Densitet | 1.38 |
| Kokpunkt | 70°C to 71°C (18 mmHg) |
| Flampunkt | 72°C (161°F) |
| Odör | Characteristic |
| Brytningsindex | 1.463 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2098758 |
| Synonym | 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl |
| Visa mer |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.