Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11429047
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429047 1 g 1g
11439047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20621.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90176-80-0
Molekylformel C8H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 192.113
MDL-nummer MFCD00061313
InChI-nyckel NONOHEMDNFTKCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 5-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4241, ksc487q2t, paragos 530044
PubChem CID 522940
IUPAC-namn 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densitet 1.408
Kokpunkt 113°C to 115°C
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 5932091
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 192.11
Procent renhet 98%