Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15477555
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477555 250 mg 250mg
11302159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26144.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182344-16-7
Molekylformel C7H5BF4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.92
MDL-nummer MFCD08062379
InChI-nyckel SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
PubChem CID 12109469
IUPAC-namn [4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
LEDER OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 183°C to 186°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.92
Procent renhet 98%