Läs mer
4-fluor-2-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 176225-09-5 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C7H3ClF4O2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, pubchem4276, acmc-1c2ls, 2-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride |
| InChI-nyckel | IGMYEVQPXWKFQF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-fluor-2-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.603 |
| Visa mer |