Läs mer
4-Fluoro-2(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10217420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10217420 1 g Glass bottle 1g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10217420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309600010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 141179-72-8
Molekylformel C8H3F4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.10
MDL-nummer MFCD00040982
InChI-nyckel JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
PubChem CID 688255
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 121.0°C to 124.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H3(CF3)CO2H
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel vikt 208.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.