Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluormetyl)benzonitril, 98+%
Produktkod. 11479037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479037 5 g 5g
11469037 1 g 1g
11384729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20617.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 194853-86-6 | C8H3F4N | 189,11 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också för syntes av difenyltioetrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också för syntes av difenyltioetrar.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194853-86-6
Molekylformel C8H3F4N
Molekylvikt (g/mol) 189.11
MDL-nummer MFCD00061283
InChI-nyckel LCCPQUYXMFXCAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-tolunitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4802
PubChem CID 605085
IUPAC-namn 4-fluor-2-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER FC1=CC=C(C#N)C(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Densitet 1.35
Kokpunkt 194 °C till 196 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig.
Formel vikt 189.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.