Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluorometyl)benzonitril, TRC
Produktkod. 30393187
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30393187 50 g
1 options
Produktkod. 30393187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59645550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 194853-86-6
Molekylformel C8H3F4N
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 2-Trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H
LEDER Fc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 189.11
Formel vikt 189.0202