Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470358
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470358 5 g 5g
11460358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206860-48-2
Molekylformel C8H5BrF4
Molekylvikt (g/mol) 257.026
MDL-nummer MFCD00061176
InChI-nyckel JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem4642, acmc-20ai28, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 2737576
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-fluor-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densitet 1.665
Kokpunkt 141°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.4835
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 257.03
Procent renhet 97%