Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11484447
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11484447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20469.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202522-22-3
Molekylformel C8H8F4N
Molekylvikt (g/mol) 194.15
MDL-nummer MFCD00061164
InChI-nyckel BLQGRYYLPWCHMA-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 2734878
LEDER [NH3+]CC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl amine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenemethanamine, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine, benzenemethanamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl, benzenemethanamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methylamine
IUPAC-namn [4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanaminium
Formel vikt 193.15
Procent renhet 97%