Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluorometyl)fenylboronsyra, 97 %
Produktkod. 10196187 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10196187 5 g Glasflaska 5g
10369447 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10196187 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430440050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 182344-16-7 | C7H5BF4O2 | 207,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182344-16-7
Molekylformel C7H5BF4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.92
MDL-nummer MFCD08062379
InChI-nyckel SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
PubChem CID 12109469
IUPAC-namn [4-fluor-2-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 184,0 °C till 186,0 °C
Färg Brun till grå
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.92
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.