Läs mer
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392569
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392569 1 g 1g
11302579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120512-59-6
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.167
MDL-nummer MFCD00184969
InChI-nyckel MIKQQYBBVDHPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-fluoro-3,5-dimethyl
PubChem CID 17750710
IUPAC-namn 4-fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
LEDER CC1=CC(=CC(=C1F)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 170°C to 173°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.17
Procent renhet 97%