Läs mer
4-fluor-3-formyl-bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10518613
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10518613 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10229602 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10215854 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10518613 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07323CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 845885-90-7
Molekylformel C8H5FO3
Molekylvikt (g/mol) 168.123
InChI-nyckel SKPWEADPCJMLID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-formyl-benzoic acid, 3-formyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-formylbenzoicacid, ksc495c1b
PubChem CID 2794818
IUPAC-namn 4-fluor-3-formylbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 168.12
Procent renhet 97%