Läs mer
4-fluor-3-(hydroximetyl)bensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479835
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479835 250 mg 250mg
15419237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52487.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 481681-02-1 | C7H8BFO3 | 169.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 481681-02-1
Molekylformel C7H8BFO3
Molekylvikt (g/mol) 169.95
MDL-nummer MFCD08235075
InChI-nyckel PWMOQHMTXJYUGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl, boronic acid,b-4-fluoro-3-hydroxymethyl phenyl, pubchem23767, acmc-209kcj, ksc496e1t
PubChem CID 21865588
IUPAC-namn [4-fluor-3-(hydroximetyl)fenyl]borsyra
LEDER OCC1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 124°C to 126°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 169.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.